Imprimer
α,α'-Dibromo-m-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Bis(bromométhyl)benzène
B24959.09 B24959.18 B24959.30
B24959.09EA 95.9 EUR
B24959.09 B24959.18 B24959.30
α,α'-Dibromo-m-xylène ≥97%
α,α'-Dibromo-m-xylène
Purity: 97% CAS No.: 626-15-3 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 971085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000178
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 1.959 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000178
Numéro CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8 II