4,5-Dibromo-o-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,5-Dibromo-1,2-diméthylbenzène, 1,2-Dibromo-4,5-diméthylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formule:
C₈H₈Br₂ Poids moléculaire: 263.96 g/mol Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082743 Numéro CAS: 24932-48-7 |