Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
Purity: 98%
CAS No.: 172975-69-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 235-237°
Beilstein Reference: 7368658
Formule:
C₈H₁₁BO₂ Poids moléculaire: 149.98 g/mol Point de fusion: 235…237 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00185689 Numéro CAS: 172975-69-8 |