Acide (3,4-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 55499-43-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2963858
Formule:
C₈H₁₁BO₂ Poids moléculaire: 149.98 g/mol Point de fusion: ∼ 220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01009694 Numéro CAS: 55499-43-9 |