Imprimer
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(2,6-diméthylphényl)borane
B24613.03 B24613.06 B24613.14
B24613.03EA 52.1 EUR
B24613.03 B24613.06 B24613.14
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique ≥97%
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 100379-00-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 120-126° dec. MDL No.: MFCD01009693
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: 120…126 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009693
Numéro CAS: 100379-00-8