Imprimer
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(2,6-diméthylphényl)borane
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 43.1 EUR
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique 98%
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: 105 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009693
Numéro CAS: 100379-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %