Imprimer
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23740.03 B23740.06 B23740.14
B23740.03EA 41.4 EUR
B23740.03 B23740.06 B23740.14
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 85199-06-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: ca 180° Beilstein Reference: 3241785
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863525
Numéro CAS: 85199-06-0