Imprimer
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23076.06 B23076.03
B23076.06EA 245 EUR
B23076.06 B23076.03
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 55499-44-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 204-208° MDL No.: MFCD02683101
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683101
Numéro CAS: 55499-44-0