Imprimer
Acide (2,3-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23942.03 B23942.06 B23942.14
B23942.03EA 30.9 EUR
B23942.03 B23942.06 B23942.14
Acide (2,3-diméthylphényl)métaborique ≥98%
Acide (2,3-diméthylphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 183158-34-1 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: ca 175° Beilstein Reference: 8050763
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: ∼175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863524
Numéro CAS: 183158-34-1