Imprimer
Tétraphénylméthane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14706.03 A14706.06 A14706.14
A14706.03EA 95.8 EUR
A14706.03 A14706.06 A14706.14
Tétraphénylméthane 96%
Tétraphénylméthane
Purity: 96% CAS No.: 630-76-2 Molecular Formula: C25H20 Formula Weight: 320.44 Melting Point: 280-285° Boiling Point: 431° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1913557 MDL No.: MFCD00014428
Formule: C₂₅H₂₀
Poids moléculaire: 320.43 g/mol
Point d'ébullition: 431 °C
Point de fusion: 280…285 °C
Densité: 1.217 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014428
Numéro CAS: 630-76-2
EINECS: 211-144-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b399c319333034c55d0a667c52e4282f8b969e7d&vid=b399c319333034c55d0a667c52e4282f8b969e7d&prid=web&clid=SAPDAM