Imprimer
1,2-Diphényléthane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dibenzyle
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 81.3 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphényléthane 99%
1,2-Diphényléthane
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Poids moléculaire: 182.27 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004796
Numéro CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Indice Merck: 12,01245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %