Imprimer
2,3-Diméthyl-2,3-diphénylbutane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
349980250 349981000
ACRO349980250EA 49.2 EUR
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Diméthyl-2,3-diphénylbutane 95%
2,3-Diméthyl-2,3-diphénylbutane
Formule: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
Point d'ébullition: 170…171 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 90…110 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053713
Numéro CAS: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %