Imprimer
Bleu de thymol ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 52.7 EUR
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Bleu de thymol ACS
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Poids moléculaire: 466.6 g/mol
Point de fusion: 221 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Indice Merck: 12,09541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test