Imprimer
Bleu de thymol, pur indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151450250 151450050 151451000
ACRO151450250EA 170 EUR
ACRO151450250 ACRO151450050 ACRO151451000
Bleu de thymol, pur indicateur
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Poids moléculaire: 466.6 g/mol
Point de fusion: 221 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Indice Merck: 12,09541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (596 nm, in 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)