Rouge de phénol ACS
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S Point de fusion: > 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003552 Numéro CAS: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Indice Merck: 13,07329 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.77 g/l (100 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 354.38 g/mol |
Bulk Density | 200 - 300 kg/m3 |