Imprimer
Rouge de phénol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21710.09 B21710.18 B21710.30
B21710.09EA 42.1 EUR
B21710.09 B21710.18 B21710.30
Rouge de phénol
Rouge de phénol
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odour: Odourless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Point d'ébullition: >300 °C
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Indice Merck: 14,7247