Rouge de phénol, pur indicateur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003552 Numéro CAS: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Indice Merck: 13,07329 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in 95% ethanol) Clear soluble |
UV Lambda max | 555 to 561 nm (in buffer) |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1700 (at lambda max., in buffer) |
Visual transition interval | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |