Imprimer
(Biphénylyl-2)-méthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool 2-phénylbenzylique
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 33.5 EUR
L07094.03 L07094.06
(Biphénylyl-2)-méthanol ≥98%
(Biphénylyl-2)-méthanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 96 °C (0,04 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004620
Numéro CAS: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7