Imprimer
Triphénylméthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 69.4 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Triphénylméthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triphénylméthanol
Formule: C₁₉H₁₆O
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…163 °C
Densité: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004445
Numéro CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Indice Merck: 13,09810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH