Alcool 4-benzyloxybenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
Purity: 98+%
CAS No.: 836-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1877819
Formule:
C₁₄H₁₄O₂ Poids moléculaire: 214.26 g/mol Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004654 Numéro CAS: 836-43-1 EINECS: 212-649-9 |