Imprimer
Oxyde de dibenzyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
148400010 148400025
ACRO148400010EA 71 EUR
ACRO148400010 ACRO148400025
Oxyde de dibenzyle 99%
Oxyde de dibenzyle
Formule: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Densité: 1,04 g/cm³
Point éclair: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00004780
Numéro CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %