Dibenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-49-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5745
Odour: Weak
pH: 8.9
Melting Point: -26°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 909664
Merck Reference: 14,3011
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004770
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ Point d'ébullition: 300 °C Point de fusion: –26 °C Densité: 1,026 Point éclair: 143 °C (289 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004770 Numéro CAS: 103-49-1 EINECS: 203-117-7 UN: 2735 ADR: 8,III Indice Merck: 14,3011 |