Imprimer
Dibenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
112612500 112610010
ACRO112612500EA 161 EUR
ACRO112612500 ACRO112610010
Dibenzylamine 98%
Dibenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,02 g/cm³
Point éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004770
Numéro CAS: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %