Phénolphtaléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ Point de fusion: 258…262 °C Densité: 1,299 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005913 Numéro CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Indice Merck: 14,7243 |