Imprimer
Phénolphtaléine 98.5%, pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
147711000 147715000 147710025
ACRO147711000EA 57.6 EUR
ACRO147711000 ACRO147715000 ACRO147710025
Phénolphtaléine 98.5%, pur qualité Indicateur
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 258…263 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Indice Merck: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Acidity/alkalinity (per Ph. Eur.) Passes test
Color of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm