Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzile 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
170450050 170450250
ACRO170450050EA 63.6 EUR
ACRO170450050 ACRO170450250
4,4'-Diméthoxybenzile 99+%
4,4'-Diméthoxybenzile
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Point d'ébullition: 215…219 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 131…134 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008405
Numéro CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %