Imprimer
3,3'-Diméthoxybenzile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(3-méthoxyphényl)éthanedione
L11564.03 L11564.06
L11564.03EA 44 EUR
L11564.03 L11564.06
3,3'-Diméthoxybenzile ≥99%
3,3'-Diméthoxybenzile
Purity: 99+% CAS No.: 40101-17-5 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 81-83° Beilstein Reference: 2382124
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Poids moléculaire: 270.28 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038221
Numéro CAS: 40101-17-5
EINECS: 254-793-5