Imprimer
Benzile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
A12579.0E A12579.22 A12579.36
A12579.0EEA 331 EUR
A12579.0E A12579.22 A12579.36
Benzile ≥98%
Benzile
Purity: 98% CAS No.: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 94-96° Boiling Point: 346-348° Merck Reference: 14,1078 MDL No.: MFCD00003080
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Point d'ébullition: 346…348 °C
Point de fusion: 94…96 °C
Densité: 1,521
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Indice Merck: 14,1078