Imprimer
2-Méthoxybenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23376.03 B23376.06
B23376.03EA 68.9 EUR
B23376.03 B23376.06
2-Méthoxybenzophénone ≥98%
2-Méthoxybenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 2553-04-0 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 149-150°/1mm MDL No.: MFCD00017163
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 149…150 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017163
Numéro CAS: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9