Imprimer
4-Aminobenzophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Aminobenzophénone
103170100 103170250
ACRO103170100EA 70.1 EUR
ACRO103170100 ACRO103170250
4-Aminobenzophénone 98%
4-Aminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Point d'ébullition: 246 °C (17hPa)
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007895
Numéro CAS: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey to orange to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥97.5 %