Imprimer
Acide 2-benzoylbenzoïque 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
105710010 105710250 105715000
ACRO105710010EA 314 EUR
ACRO105710010 ACRO105710250 ACRO105715000
Acide 2-benzoylbenzoïque 98+%
Acide 2-benzoylbenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 436 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…130 °C
Numéro MDL: MFCD00002472
Numéro CAS: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37 °C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)