Imprimer
Benzophénone 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 89.6 EUR
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
Benzophénone 99%, pur
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
Point d'ébullition: 305 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,01099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %