Imprimer
Rouge de chlorophénol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-chlorophénol]
B21623.06 B21623.14
B21623.06EA 51.9 EUR
B21623.06 B21623.14
Rouge de chlorophénol
Rouge de chlorophénol
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Poids moléculaire: 423.27 g/mol
Point de fusion: ∼261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005877
Numéro CAS: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2