Imprimer
α,4-Dichloro-α-phényltoluène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
B22778.14 B22778.22 B22778.36
B22778.14EA 43.8 EUR
B22778.14 B22778.22 B22778.36
α,4-Dichloro-α-phényltoluène 97%
α,4-Dichloro-α-phényltoluène
Purity: 98% CAS No.: 134-83-8 Molecular Formula: C13H10Cl2 Formula Weight: 237.13 Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 159-160°/2mm Beilstein Reference: 2050236 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000856
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂
Point d'ébullition: 159…160 °C (2 mmHg)
Densité: 1,239
Point éclair: 194 °C (381 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000856
Numéro CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8,II