Imprimer
Vert de bromocrésol ACS, Reag. Ph. Eur.
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
1.08121.0001EA 415 EUR
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
Vert de bromocrésol ACS, Reag. Ph. Eur.
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Indice Merck: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 217 - 218 °C
Molar Mass 698.02 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3