Imprimer
Bleu de tétrabromophénol, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(4,5,6,7-tétrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
189910050 189910250
ACRO189910050EA 159 EUR
ACRO189910050 ACRO189910250
Bleu de tétrabromophénol, pur
Bleu de tétrabromophénol
Formule: C₁₉H₆Br₈O₅S
Point de fusion: 203…205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005876
Numéro CAS: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)