Imprimer
Bleu de bromophénol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
32712-5G 32712-25G
32712-5GEA 69.5 EUR
32712-5G 32712-25G
Bleu de bromophénol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 204 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Indice Merck: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying