Bleu de bromophénol ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
CAS No.: 115-39-9
Molecular Formula: C19H10Br4O5S
Formula Weight: 669.98
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 61698
Merck Reference: 14,1444
MDL No.: MFCD00005875
Formule:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Point de fusion: 270 °C (déc.) Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005875 Numéro CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Indice Merck: 14,1444 |