Imprimer
Bleu de bromothymol ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32638.06 32638.14
32638.06EA 49.1 EUR
32638.06 32638.14
Bleu de bromothymol ACS
Bleu de bromothymol
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale brown to red Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Poids moléculaire: 624.39 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Indice Merck: 14,1445