4,4'-Dibromobenzile ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 35578-47-3
Molecular Formula: C14H8Br2O2
Formula Weight: 368.04
Melting Point: 224-226°
MDL No.: MFCD00000104
Formule:
C₁₄H₈Br₂O₂ Point de fusion: 224…226 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000104 Numéro CAS: 35578-47-3 EINECS: 252-628-1 |