Toluène-4-sulfonate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₇NaO₃S Poids moléculaire: 194.19 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798566 Numéro CAS: 657-84-1 EINECS: 211-522-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 194.18 g/mol |
Synonyms | 4-Toluenesulfonic acid sodium salt |
Hill Formula | C7H7NaO3S |
Chemical Formula | 4-(CH3)C6H4SO3Na |