Imprimer
Toluène-4-sulfonate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
B24658.0BEA 231 EUR
B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
Toluène-4-sulfonate d'éthyle ≥98%
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 80-40-0 Molecular Formula: C9H12O3S Formula Weight: 200.26 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 29-34° Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 611213 Merck Reference: 14,3858 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00009100
Formule: C₉H₁₂O₃S
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 1,170
Point éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,3858