Imprimer
Toluène-4-sulfonohydrazide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthylbenzenesulfonohydrazide
A13529.14 A13529.22 A13529.36
A13529.14EA 46.8 EUR
A13529.14 A13529.22 A13529.36
Toluène-4-sulfonohydrazide ≥98%
Toluène-4-sulfonohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 108-111° Beilstein Reference: 610130 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007588
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1,4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007588
Numéro CAS: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,II