Chlorure de toluène-p-sulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₇ClO₂S Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa) Point de fusion: 67 °C Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007450 Numéro CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Indice Merck: 13,09612 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 67 °C |
Molar Mass | 190.65 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 135 °C (13 hPa) |
Flash Point | 128 °C |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |