Imprimer
Chlorure de toluène-p-sulfonyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 275 EUR
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
Chlorure de toluène-p-sulfonyle 99+%
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
Point d'ébullition: 134 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007450
Numéro CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,09612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)