Imprimer
Chlorure de toluène-m-sulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de toluène-3-sulfonyle
A15458.14 A15458.03 A15458.22
A15458.14EA 275 EUR
A15458.14 A15458.03 A15458.22
Chlorure de toluène-m-sulfonyle ≥98%
Chlorure de toluène-m-sulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 1899-93-0 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Acrid Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 2087865 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051747
Formule: C₇H₇ClO₂S
Poids moléculaire: 190.65 g/mol
Point d'ébullition: 252…253 °C
Point de fusion: 11.7
Densité: 1.314
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051747
Numéro CAS: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8 II