Imprimer
Chlorure de toluène-o-sulfonyle 80%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de toluène-2-sulfonyle
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 94.9 EUR
L18983.06 L18983.14
Chlorure de toluène-o-sulfonyle 80%
Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Formule: C₇H₇ClO₂S
Poids moléculaire: 190.65 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.338
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024874
Numéro CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8 II