4-Toluènethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₈S Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa) Point de fusion: 39…42 °C Densité: 1,022 g/cm³ (51 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004851 Numéro CAS: 106-45-6 EINECS: 203-399-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,09461 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 39 - 42 °C |
Molar Mass | 124.21 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 70 °C |