4-Éthylthiophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 4946-13-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Refractive Index: 1.5645
Odour: Stench
Boiling Point: 119-120°/30mm
Beilstein Reference: 1905734
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040229
Formule:
C₈H₁₀S Point d'ébullition: 119…120 °C (30 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040229 Numéro CAS: 4946-13-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |