Imprimer
Alcool 4-hydroxybenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
A13132.18 A13132.22 A13132.30
A13132.18EA 107 EUR
A13132.18 A13132.22 A13132.30
Alcool 4-hydroxybenzylique ≥99%
Alcool 4-hydroxybenzylique
Purity: 99% CAS No.: 623-05-2 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 114-122° Boiling Point: 251-253° MDL No.: MFCD00004658
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 251…253 °C
Point de fusion: 114…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004658
Numéro CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0